Beskrivelse
- Silikone fri
- Lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kemikaliebestandigt forklæde |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Ikke-vævet mikroporøst polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Lukketype | Tear-back |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 13688:2013, Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Vægt (metrisk) | 63 gsm |
| Stil | W20B214 |
| Vis mere |