Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde
Artikelnummer. 16120561 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Stil:
W20B214
W20S213
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Størrelse:
Lille
Universel
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil unitSize Størrelse
16120561 W20B214 Pakke med 60 -
16130551 W20B214 - Lille
16110561 W20B214 Pakke med 60 X-Large
16130561 W20B214 Pakke med 60 -
16604423 W20S213 - Universel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16120561 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0021406
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forklæde med beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende& partikelbiologiske farer.
  • Silikone fri
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Rengøring og klargøring af renrum, support og vedligeholdelse af produktionslinje, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, veterinærtjenester
Stil W20B214
Produkttype Controlled Environments Gown
Materiale Ikke-vævet mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Tear-back
Engangs Limited-use
Sterilitet Non-sterile
Sømtype Indbundet
Ærmestil Langærmet
Certificeringer/compliance DA ISO 13688:2013, kun delvis kropsbeskyttelse, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003