Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde
Artikelnummer. 16604423 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
16604423 Universel
1 options
Artikelnummer. 16604423 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20S0021300
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Forklæde med beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende& partikelbiologiske farer.
  • Silikone fri
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemikaliebestandigt forklæde
Størrelse Universel
Materiale Ikke-vævet mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Lukketype Slips
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og forberedelse, produktionslinjesupport og vedligeholdelse, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, veterinærtjenester
Vægt (metrisk) 63 gsm
Stil W20S213
Sømtype Syet