Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 laboratoriefrakker, model 209
Artikelnummer. 15925021 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15925021 3X-Large Pakke med 60
15915021 Lille Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15925021 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0020907
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemikaliebestandig laboratoriecoat har åndbar mikroporøs laminatteknologi.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Stil Standard Length
Antal lommer 2
Certificeringer/compliance CE kategori III, EN 14126