Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1800 COMFORT bundet - Model 195
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- 3 dele hætte
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Fingerløkker
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | Mikroporøs ikke-vævet polypropylen og polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid, Blå |
| Sømtype | Indbundet |
| Belægning | Anti-Static Behandling (ryg, underarm og hætte) |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjestøtte& Vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, fiberglasharpiksapplikationer, håndtering af pulvere, autoeftermarked til almindelige formål |
| Stil | W18B195 |