Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Syet, Model 138, Navy
Artikelnummer. 18030120 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18030120 5X-stor
18050120 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18030120 Leverandør Ansell Leverandørnr. NV15S0013809
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Giver behagelig beskyttelse mod farlige partikler i generelle industrielle miljøer.
DRAGTENS FUNKTIONER:
  • 3 dele hætte
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse 5X-stor
Køn Unisex
Materiale SMS Stof
Farve Flåde
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype 2-vejs lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 5, Type 6)
Modstand Kemikalier, Partikel
Krave type Elastik hætte
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer∣EN ISO 13688:2013∣DA ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣DA ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣DA ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣EN 1073-2:2002
Latex fri Ja