Beskrivelse
DRAGTENS FUNKTIONER
- 3 dele hætte
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |