Beskrivelse
DESIGN:
- SMS stoffer er en særlig god barriere mod partikler såsom asbest, murstensstøv og cementstøv og vil give beskyttelse mod let aerosoltåger; som findes i nogle malingsspraymiljøer.
- Antistatisk dragt, der bruges til fjernelse, oprydning eller håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
- Syede sømme
- Kombinerer styrke med partikelbarriere
DRAGTENS FUNKTIONER:
- 3-delt hætte
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Fingerløkker
- Antistatisk behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 6X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Antistatisk SMS |
| Farve | Orange |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |