Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 103 beskyttelsesdragt er lavet af SMS materiale, der beskytter bærerne mod væskespray og partikler, filtrerer 99,9% af partikler over 3 mikron
- Øget åndbarhed: Luft- og vanddampgennemtrængelighed hjælper denne beskyttende ydre beklædning med at minimere risikoen for overdreven varmestress og maksimere bærekomforten
- Sikre antistatiske egenskaber: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 103 er også testet mod EN 1149-5 og AATC 76 antistatiske standarder
- Forbedret pasform og funktioner: Dens optimerede pasform sikrer komfort, med yderligere funktioner, herunder en to-vejs lynlås med genlukkelig stormklap, fingerstropper og en elastisk talje, håndled og ankler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kravede overalls |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Antistatisk SMS |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Fingerløkker |
| Hals stil | Kravet |
| Vis mere |