Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS syet overtræksdragt, model 103, hvid
Artikelnummer. 18040120 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18040120 Lille
18060150 Medium
18030150 Større
18060120 X-Large
18090130 2X-stor
18070120 3X-Large
18010130 4X-stor
18090120 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18040120 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH15S0010302
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Giver behagelig beskyttelse mod farlige partikler i kritiske miljøer.
    • Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 103 beskyttelsesdragt er lavet af SMS materiale, der beskytter bærerne mod væskespray og partikler, filtrerer 99,9% af partikler over 3 mikron
    • Øget åndbarhed: Luft- og vanddampgennemtrængelighed hjælper denne beskyttende ydre beklædning med at minimere risikoen for overdreven varmestress og maksimere bærekomforten
    • Sikre antistatiske egenskaber: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 103 er også testet mod EN 1149-5 og AATC 76 antistatiske standarder
    • Forbedret pasform og funktioner: Dens optimerede pasform sikrer komfort, med yderligere funktioner, herunder en to-vejs lynlås med genlukkelig stormklap, fingerstropper og en elastisk talje, håndled og ankler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kravede overalls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Antistatisk SMS
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Fingerløkker
Hals stil Kravet
Hætte type Uden hætte
Lukketype 2-vejs lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 5, Type 6)
Modstand Antistatisk, Kemikalier, Partikel
Krave type Krave
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣CE-nummer∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2018∣DA ISO 13688:2013
Latex fri Ja
Til brug med (applikation) Kropsoverfladekontrol, mærkning og udbedring, maling eller rengøring af værktøjer eller robotter, udpakning af bulkgods, lastning og losning af procesudstyr, produktionslinjestøtte og vedligeholdelse, montering og inspektion af komponenter, asbestrelateret arbejde, håndtering af pulvere, fiberglas/harpiksapplikationer/keramiske fibre