Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS laboratoriefrakker, model 208
Beskrivelse
- Luft- og vanddampgennemtrængelig (åndbar)
- Silikone fri
- Optimeret kropspasning hjælper med at forbedre bærerens komfort og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Press Studs |
| Manchet stil | Elastic |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Chemicals |
| Vis mere |