Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS laboratoriefrakker, model 208
Beskrivelse
- Luft- og vanddampgennemtrængelig (åndbar)
- Silikone fri
- Optimeret kropspasning hjælper med at forbedre bærerens komfort og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Press Studs |
| Manchet stil | Elastic |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Chemicals |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?