Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 1500 Plus laboratoriefrakke bundet - Model 206
Artikelnummer. 17190995
Skift visning
Størrelse:
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17190995 X-Large -
17101005 2X-stor Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17190995 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH15B0020605
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Alphatec™ 1500 Plus Lab Coat giver behagelig beskyttelse i generelle industrielle miljøer.
  • Optimeret åndbarhed: AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Model 204 giver behagelig beskyttelse i generelle industrielle miljøer, takket være dens luft- og vanddampgennemtrængelige samt antistatiske, SMS materiale
  • Reducerede forureningsrisici: Da denne beskyttende ydre beklædningsgenstand er silikonefri, minimerer den forureningsrisici, hvilket gør den ideel til biovidenskaberne og metalindustrien.
  • Forbedret ergonomi: Derudover tilbyder dette hvide beskyttende overtøj en optimeret pasform, som forbedrer bærekomforten og sikkerheden på arbejdspladsen
DESIGN FUNKTIONER:
  • Mellemlang laboratoriefrakke med krave, nitter foran, venstre bryst og højre lårlommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistatisk laboratoriekittel
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale SMS
Farve Hvid
Lukketype Knapper
Manchet stil Elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Stil Fuldlængde
Antal lommer 2
Latex fri Ja
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [6])
Vægt (engelsk) 48 gsm