Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 1500 Plus laboratoriefrakke bundet - Model 204
Artikelnummer. 15942931 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15942931 Medium Pakke med 60
15952931 Større Pakke med 60
15962931 X-Large Pakke med 60
15972931 2X-stor Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15942931 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH15B0020403
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Alphatec™ 1500 Plus Lab Coat giver behagelig beskyttelse i generelle industrielle miljøer.
  • Optimeret åndbarhed: AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Model 204 giver behagelig beskyttelse i generelle industrielle miljøer, takket være dens luft- og vanddampgennemtrængelige samt antistatiske, SMS materiale
  • Reducerede forureningsrisici: Da denne beskyttende ydre beklædningsgenstand er silikonefri, minimerer den forureningsrisici, hvilket gør den ideel til biovidenskaberne og metalindustrien.
  • Forbedret ergonomi: Derudover tilbyder dette hvide beskyttende overtøj en optimeret pasform, som forbedrer bærekomforten og sikkerheden på arbejdspladsen
DESIGN FUNKTIONER:
  • Mellemlang laboratoriefrakke med krave, nitter foran, venstre bryst og højre lårlommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistatisk laboratoriekittel
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale SMS
Farve Hvid
Lukketype Knapper
Manchet stil Elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Stil Under hoftelængde
Antal lommer 2
Latex fri Ja
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [6])
Vægt (engelsk) 48 gsm