Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 04005
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
Beskrivelse
- Speciel nitril- og PVC-blandingsformulering for at give bedre holdbarhed, beskyttelse og fleksibilitet
- En EN ISO 374:2016 Type A certificeret PVC kemikaliebeskyttelseshandske
- Høj holdbarhed og fleksibel selv ved lave temperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, fødevarekontakt |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polypropylen, PVC, Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 4131A |
| EN 421 | Nej |
| Vis mere |