Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 04-005 Certificerede Heavy Duty PVC Kemikaliebeskyttelseshandsker - Forlænget manchet
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
11
Beskrivelse
- Nitril- og PVC-blanding giver kemisk beskyttelse mod 6 kemikalier certificeret (JKLMPT) ud af 18 EN ISO 374:2016
- Yderligere 5 kemikalier (AFNOS) har opnået et permeationsniveau 2 eller højere i et akkrediteret laboratorium
- Specielt skumdesign giver olieresistens og forbedrer grebet i våde eller olierede miljøer
- 13-gauge sømløst bomuldsdesign øger komfort og beskyttelse
- Overholder FDA og EU fødevareregler
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Nitril/PVC blanding |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| EN388 Standard | 4131A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKLMPT |
| Vis mere |