Beskrivelse
- Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
- To-lags, forseglet kantvisker med højeste sugeevne
- Ideel visker til brug i flere miljøer
- Fremragende til opsamling af store mængder væske og til påføring af kemikalier
- Slidbestandig visker med blød, fleksibel hånd
- Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Fås tør eller steril. Basisvægt: 185 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Basisvægt | 185 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 tommer. |
| Vis mere |