Få mere at vide
Skytec™ AlphaShield - S2200 Engangsoverall.
Beskrivelse
- Let mikroporøst polyethylen (PE) laminat
- Indbundet søm for ekstra beskyttelse og styrke
- 2-vejs lynlås foran med genforseglbar stormflap
- Tommelløkken sikrer, at armbeskyttelsen forbliver på plads, når armen løftes
- Elastisk talje for at forbedre pasformen
- Den innovative elastiske hættekonstruktion i tre dele giver ekstra komfort, holdbarhed og pasform
- Elastiske ankler og håndled
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistente overalls |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Spunbond-polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |