Beskrivelse
- Let spun-bundet polypropylen med ydre åndbar film
- Rygkomfortpanel og kileområde
- Tape-forsegling på stormklappen for ekstra beskyttelse
- Tommelløkken sikrer, at armbeskyttelsen forbliver på plads, når armen løftes
- Tre-delt elastisk hættekonstruktion giver ekstra komfort, holdbarhed og pasform
- Elastiske ankler og håndled
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistente overalls |
| Størrelse | 2X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Spunbond-polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |