Få mere at vide
Skytec™ Alphashield 2000+- S2BH+ engangsoverall
Artikelnummer. 31702873 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31702873 3X-Large
31702851 Lille
31702863 Medium
31702870 Større
31702862 X-Large
31702856 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31702873 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. PDS2B/HS200+/WH6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4764.59 DKK
    2826.83 DKK / Pakke med 50
    Spare 1937.76 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Engangsovertræk med begrænset levetid lavet af letvægtsmateriale med åndbar film, designet til at beskytte arbejderne og forhindre forurening i følsomme miljøer.
  • Spundet bundet polypropylen med ydre åndbar film med kemisk væske (EN368) og blod (ASTM F1670) penetrationsmodstand for førsteklasses beskyttelse
  • Stærk, holdbar og behagelig
  • Forbedret pasform med todelt skridtmønster
  • Hurtig og nem på-/aftagning i en nødsituation med længere tovejs lynlås
  • Fuldt elastisk hætte, ankler og håndled
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistente overalls
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Antistatisk elektricitet, Partikel, Væske, Kemikalier
Certificeringer/compliance CE III eller - UKCA eller - EN 1073-2:2002 KLASSE 1 eller - EN 1149-5:2018 eller - EN 13034:2005 + A1:2010 Type 6 eller - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Type 5 eller - EN 14126:2003 + AC:2004 Type 5B, Type 6B
Til brug med (applikation) Gårdvedligeholdelse, Biohazards, kemisk håndtering og indeslutning, renrum, elektroteknik og vedligeholdelse, maling og efterbehandling
Vægt (metrisk) 600 g
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.