Få mere at vide
Skytec™ Alphashield 2000+- S2BH+ engangsoverall
Beskrivelse
- Spundet bundet polypropylen med ydre åndbar film med kemisk væske (EN368) og blod (ASTM F1670) penetrationsmodstand for førsteklasses beskyttelse
- Stærk, holdbar og behagelig
- Forbedret pasform med todelt skridtmønster
- Hurtig og nem på-/aftagning i en nødsituation med længere tovejs lynlås
- Fuldt elastisk hætte, ankler og håndled
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistente overalls |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |