Beskrivelse
- Tre-delt elastisk hættekonstruktion giver ekstra komfort, holdbarhed og pasform
- Elastiske ankler og håndled
- Lynlås med stormklappe giver betryggende beskyttelse
- Hurtig og nem på- og aftagning med længere tovejs lynlås
- Elastik i ryggen for øget komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistente overalls |
| Størrelse | 2X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Spunbond-polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |