Få mere at vide
Skytec™ Alphashield 1000-S1BH engangsoverall
Artikelnummer. 31702866
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31702866 Lille
31702861 Medium
31702854 Større
31702868 X-Large
31702872 2X-Large
31702850 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31702866 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. PDS1B/HS1000/WH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4896.59 DKK
    2905.15 DKK / Pakke med 50
    Spare 1991.44 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let engangsoverall designet til at beskytte arbejdere og forhindre forurening i følsomme miljøer.
  • Tre-delt elastisk hættekonstruktion giver ekstra komfort, holdbarhed og pasform
  • Elastiske ankler og håndled
  • Lynlås med stormklappe giver betryggende beskyttelse
  • Hurtig og nem på- og aftagning med længere tovejs lynlås
  • Elastik i ryggen for øget komfort
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistente overalls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Spunbond-polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Antistatisk elektricitet, Partikel, Væske, Kemikalier
Certificeringer/compliance CE III eller - UKCA eller - EN 1073-2:2002 KLASSE 1 eller - EN 1149-5:2018 eller - EN 13034:2005 + A1:2010 Type 6 eller - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Type 5
Til brug med (applikation) Gårdvedligeholdelse, biohazarder, kemisk håndtering og indeslutning, renrum, elektroteknik og vedligeholdelse
Vægt (metrisk) 167 g