Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Formættede polyesterviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Mætningsopløsning:
100 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 75
Beskrivelse
- Renrums polyesterstrikkede viskere formættet med forskellige koncentrationer af halvleder-grade isopropanol IPA (100 % IPA visker er designet til halvlederværktøjskamre)
- Vectra™ behandlet til ensartet kvalitet, lave ekstraherbare ioner og flygtige rester og håndfri kvalitetsinspektion
- Fjern fingeraftryk og andre forurenende stoffer fra medicinske overflader før emballering og terminal sterilisering
- Overlegen styrke modstår slid under streng brug
- Optimalt IPA-mætningsniveau
- Eliminerer vedligeholdelses- og sikkerhedsproblemer ved sprøjteflasker
- Laveste partikeldannelse ved indføring i alkohol
- Sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet serviet |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10.16 cm |
| Materiale | Polyester |
| Basisvægt | 158 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til generel aftørring, spildkontrol, rengøring og polering af rustfrit stål, beskyttende belægning til dele og produkt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Formættede polyesterviskere >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion