Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Formættede polyesterviskere
Artikelnummer. 11575395 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Mætningsopløsning:
100 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 75
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mætningsopløsning unitSize
11575395 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) 70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet Pakke med 200
11585395 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm) 70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet Pakke med 75
11505415 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) 100 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet Pakke med 50
11595395 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) 70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11575395 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1034
For ISO Klasse 3 til 5 applikationer
  • Renrums polyesterstrikkede viskere formættet med forskellige koncentrationer af halvleder-grade isopropanol IPA (100 % IPA visker er designet til halvlederværktøjskamre)
  • Vectra™ behandlet til ensartet kvalitet, lave ekstraherbare ioner og flygtige rester og håndfri kvalitetsinspektion
  • Fjern fingeraftryk og andre forurenende stoffer fra medicinske overflader før emballering og terminal sterilisering
  • Overlegen styrke modstår slid under streng brug
  • Optimalt IPA-mætningsniveau
  • Eliminerer vedligeholdelses- og sikkerhedsproblemer ved sprøjteflasker
  • Laveste partikeldannelse ved indføring i alkohol
  • Sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.16 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 158
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til generel aftørring, spildkontrol, rengøring og polering af rustfrit stål, beskyttende belægning til dele og produkt
Mætningsopløsning 70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol