Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Formættede polyesterviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Mætningsopløsning:
100 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
70 % Isopropylalkohol af halvlederkvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 75
Beskrivelse
- Renrums polyesterstrikkede viskere formættet med forskellige koncentrationer af halvleder-grade isopropanol IPA (100 % IPA visker er designet til halvlederværktøjskamre)
- Vectra™ behandlet til ensartet kvalitet, lave ekstraherbare ioner og flygtige rester og håndfri kvalitetsinspektion
- Fjern fingeraftryk og andre forurenende stoffer fra medicinske overflader før emballering og terminal sterilisering
- Overlegen styrke modstår slid under streng brug
- Optimalt IPA-mætningsniveau
- Eliminerer vedligeholdelses- og sikkerhedsproblemer ved sprøjteflasker
- Laveste partikeldannelse ved indføring i alkohol
- Sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forvædet serviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyester |
| Basisvægt | 125 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til generel aftørring, spildkontrol, rengøring og polering af rustfrit stål, beskyttende belægning til dele og produkt |
| Vis mere |