missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine |
| CAS | 1346242-32-7 |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenemethanamine','N,N,α-trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)-','(αS)-, (S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O3/c1-12(17(2)3)13-5-4-6-16(11-13)21-15-9-7-14(8-10-15)18(19)20/h4-12H,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N(C)C)c1cccc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | (1S)-N,N-dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vægt | 286.1317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?