Få mere at vide
(AlphaS,BetaR)-Beta-(2,5-Difluorophenyl)-Beta-hydroxy-Alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS,betaR)-beta-(2,5-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanenitrile |
| CAS | 241479-74-3 |
| Molekylær formel | C13H12F2N4O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (αS,βR)-β-(2,5-Difluorophenyl)-β-hydroxy-α-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12F2N4O/c1-9(5-16)13(20,6-19-8-17-7-18-19)11-4-10(14)2-3-12(11)15/h2-4,7-9,20H,6H2,1H3/t9-,13+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](C#N)[C@](O)(Cn1cncn1)c2cc(F)ccc2F |
| IUPAC navn | (2S,3R)-3-(2,5-difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.26 |
| Formel vægt | 278.0979 |