Få mere at vide
(AlphaS,BetaR)-Bedaquiline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bedaquiline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30-,32-/m1/s1 |
| Formel vægt | 554.1569 |
| Procent renhed | >95% |