missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(AlphaS)-Alpha-Ethyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-alpha-Ethyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acetic Acid |
| CAS | 2170761-55-2 |
| Molekylær formel | C11H17NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Brivaracetam Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CCCC1=CC(=O)N(C1)[C@@H](CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(5-oxo-3-propyl-2H-pyrrol-1-yl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vægt | 211.1208 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?