missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(alphaS)-alpha-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]benzenepropanamide Hydrochloride (Bortezomib Intermediate II), Mikromol™
Beskrivelse
(alphaS)-alpha-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]benzenepropanamide Hydrochloride (Bortezomib Intermediate II)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-alpha-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]benzenepropanamide Hydrochloride |
| CAS | 205393-21-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (alphaS)-alpha-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]benzenepropanamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H37 B N2 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanamide, α-amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzenepropanamide, α-amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]-, monohydrochloride, (αS)- (9CI), Benzenepropanamide, α-amino-N-[1-(hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl)-3-methylbutyl]-, monohydrochloride, [3aS-[2[S*(R*)],3aα,4β,6β,7aα]]- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H37BN2O3.ClH/c1-15(2)11-21(27-22(28)18(26)12-16-9-7-6-8-10-16)25-29-20-14-17-13-19(23(17,3)4)24(20,5)30-25;/h6-10,15,17-21H,11-14,26H2,1-5H3,(H,27,28);1H/t17-,18-,19-,20+,21-,24-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)B2O[C@@H]3C[C@@H]4C[C@@H](C4(C)C)[C@]3(C)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.8341 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?