Få mere at vide
(AlphaS)-Alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide, TRC
Artikelnummer. 30317835
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30317835 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30317835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618500250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (alphaS)-alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide
CAS 81677-61-4
Molekylær formel C9H11N3O3
Mængde 250 mg
Synonym (S)-alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide, (S)-p-Nitrophenylalanine Amide
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O3/c10-8(9(11)13)5-6-1-3-7(4-2-6)12(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 209.2
Formel vægt 209.08