Få mere at vide
(AlphaS)-Alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide |
| CAS | 81677-61-4 |
| Molekylær formel | C9H11N3O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (S)-alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide, (S)-p-Nitrophenylalanine Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O3/c10-8(9(11)13)5-6-1-3-7(4-2-6)12(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.2 |
| Formel vægt | 209.08 |