missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(AlphaS)-Alpha-[[(1S)-1-Carboxyethyl]amino]benzenebutanoic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-alpha-(((1S)-1-Carboxyethyl)amino)benzenebutanoic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 1356354-32-9 |
| Molekylær formel | C14H19NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(13(16)17)15-12(14(18)19-2)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12,15H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | O=C([C@H](C)N[C@H](C(OC)=O)CCC1=CC=CC=C1)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.3 |
| Formel vægt | 265.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?