Få mere at vide
(AlphaS)-Alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-phenylmethyl Ester L-Phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-alpha-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)benzenebutanoyl-L-leucyl-phenylmethyl Ester L-Phenylalanine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H47N3O6/c1-26(2)23-31(38-33(41)30(40-36(44)46-37(3,4)5)22-21-27-15-9-6-10-16-27)34(42)39-32(24-28-17-11-7-12-18-28)35(43)45-25-29-19-13-8-14-20-29/h6-20,26,30-32H,21-25H2,1-5H3,(H,38,41)(H,39,42)(H,40,44)/t30?,31-,32+/m0/s1 |
| Formel vægt | 629.3465 |