missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(AlphaS,3S)-Alpha-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]-2-oxo-3-pyrrolidinepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS,3S)-alpha-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]-2-oxo-3-pyrrolidinepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 328086-60-8 |
| Molekylær formel | C13H22N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (αS,3S)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-oxo-3-pyrrolidinepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O5/c1-13(2,3)20-12(18)15-9(11(17)19-4)7-8-5-6-14-10(8)16/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,14,16)(H,15,18)/t8-,9-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1[C@H](C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(OC)=O)CCN1 |
| IUPAC navn | methyl (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.32 |
| Formel vægt | 286.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?