missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(AlphaS)-2-Chloro-Alpha-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-2-Chloro-alpha-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol |
| CAS | 943610-37-5 |
| Molekylær formel | C12H22ClN3O4Si |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (S)-(-)-1-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-3-(2-chloro-4-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClO5/c1-13(26)24(30-14(2)27)8-6-18-17-11-21(29)20-10-16(28)9-15(12-25)23(20,4)19(17)5-7-22(18,24)3/h10,15,17-19H,5-9,11-12H2,1-4H3/t15-,17+,18+,19+,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMIL | ClC1=NC([N+]([O-])=O)=CN1C[C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-(2-chloro-4-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.86 |
| Formel vægt | 335.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?