Få mere at vide
(AlphaR,BetaS)-rel-Bedaquiline-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (aR,bS)-rel-Bedaquiline-d6 |
| CAS | 2271264-27-6 |
| Molekylær formel | C32H25D6BrN2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (αR,βS)-rel-6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30?,32-/m1/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | BrC1=CC=C2C(C=C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@@](O)(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)C(OC)=N2)=C1 |
| IUPAC navn | (1R,2S)-4-(bis(methyl-d3)amino)-1-(6-bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 561.54 |
| Formel vægt | 560.19 |