Få mere at vide
(alphaR)-alpha-[(Methylamino)methyl]-3-(phenylmethoxy)-benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR)-alpha-[(Methylamino)methyl]-3-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| CAS | 915278-81-8 |
| Molekylær formel | C16H19NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (αr)-α-[(Methylamino)Methyl]-3-(Phenylmethoxy)-Benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO2/c1-17-11-16(18)14-8-5-9-15(10-14)19-12-13-6-3-2-4-7-13/h2-10,16-18H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| SMIL | CNC[C@H](O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1 |
| IUPAC navn | (1R)-2-(methylamino)-1-(3-phenylmethoxyphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vægt | 257.1416 |