missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochoride Salt, TRC

Artikelnummer. 30478768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478768 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33108350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochoride
CAS 1428118-39-1
Molekylær formel C22 H22 F3 N . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)-, (R)-N-[1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, (αR)-α-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-10-4-8-18-7-2-3-9-21(18)20)26-15-5-6-17-11-13-19(14-12-17)22(23,24)25;/h2-4,7-14,16,26H,5-6,15H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H](NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 393.87
Formel vægt 393.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.