missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(AlphaR)-Alpha-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2200269-28-7 |
| Molekylær formel | C22H22F3N . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), (αR)-α-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-2-naphthalenemethanamine hydrochloride, N-[(1R)-1-(2-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, [(1R)-1-(Naphthalen-2-yl)ethyl]([3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl])amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(19-12-11-18-8-2-3-9-20(18)15-19)26-13-5-7-17-6-4-10-21(14-17)22(23,24)25;/h2-4,6,8-12,14-16,26H,5,7,13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2ccc3ccccc3c2 |
| IUPAC navn | N-[(1R)-1-naphthalen-2-ylethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.9 |
| Formel vægt | 393.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?