Få mere at vide
(AlphaR)-Alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR)-alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide |
| CAS | 207512-68-3 |
| Molekylær formel | C22H27NO11 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO11/c1-11(24)29-10-16-18(30-12(2)25)19(31-13(3)26)20(32-14(4)27)22(33-16)34-17(21(23)28)15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20,22H,10H2,1-4H3,(H2,23,28)/t16-,17-,18-,19+,20-,22+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H](C(=O)N)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(1R)-2-amino-2-oxo-1-phenylethoxy]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.45 |
| Formel vægt | 481.1584 |