missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(alphaR)-alpha-[2-(1-Naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol, TRC

Artikelnummer. 30475013
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475013 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN35931550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 156453-53-1
Molekylær formel C19 H18 O2
Mængde 50 mg
Synonym (αR)-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C19H18O2/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)13-14-21-19-12-6-10-15-7-4-5-11-17(15)19/h1-12,18,20H,13-14H2/t18-/m1/s1
SMIL O[C@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC navn (1R)-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 278.345
Formel vægt 278.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.