missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AlphaR,4S-Brivaracetam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alphaR,4S-Brivaracetam |
| CAS | 357336-99-3 |
| Molekylær formel | C11H20N2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (alphaR,4S)-alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O2/c1-3-5-8-6-10(14)13(7-8)9(4-2)11(12)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H2,12,15)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@@H]1CN([C@H](CC)C(=O)N)C(=O)C1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(4S)-2-oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.29 |
| Formel vægt | 212.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?