Få mere at vide
(AlphaR)-4-Methoxy-Alpha-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR)-4-Methoxy-alpha-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 50505-66-3 |
| Molekylær formel | C18H23NO.HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine','4-methoxy-α-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]-','hydrochloride (1:1)','(αR)-, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine, hydrochloride, Benzeneethanamine','4-methoxy-α-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]-','hydrochloride (1:1)','(αR)-, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine, hydrochloride, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-14(13-16-9-11-18(20-3)12-10-16)19-15(2)17-7-5-4-6-8-17;/h4-12,14-15,19H,13H2,1-3H3;1H/t14-,15-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)N[C@H](C)c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-1-(4-methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.84 |
| Formel vægt | 305.1546 |