Få mere at vide
(AlphaR,1S,3S,4R)-Alpha,4-Dimethyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)-cyclohexaneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR,1S,3S,4R)-alpha,4-Dimethyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)-cyclohexaneacetic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O4/c1-8-4-6-12(10(3)14(17)18)13(16)11(8)7-5-9(2)15/h8,10-12H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)/t8-,10-,11+,12+/m1/s1 |
| Formel vægt | 254.1518 |