missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(AlphaR,1R)-Alpha-Bisabolol, TRC

Artikelnummer. 30342729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342729 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3998031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-alpha-Bisabolol
CAS 23178-88-3
Molekylær formel C15 H26 O
Mængde 1 mg
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, (+)- (8CI), (αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (+)-(1'R,2R)-α-Bisabolol, (+)-6R,7R-α-Bisabolol, (+)-α-Bisabolol, d-α-Bisabolol, (2R)-6-Methyl-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
SMIL CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC navn (2R)-6-methyl-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Formel vægt 222.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.