Få mere at vide
Texwipe™ AlphaLite™ Polyester afviskere
Artikelnummer. 15782386 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Emballagemængde:
150 Servietter/Pk.
150 Servietter/Pk. Bulk pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
15782386 150 Servietter/Pk. Pakke med 150
11545355 150 Servietter/Pk. Bulk pakket Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15782386 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00 DKK
    310.24 DKK / Pakke med 150
    Spare 285.76 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
ISO Klasse 5 til 6 applikationer
  • Letvægts strikket visker i 100 % kontinuerlig filament polyester
  • Fremragende økonomisk valg til aftørring
  • Renrum vasket for de laveste forureningsniveauer
  • Overlegen spildkontrol og generelle rengøringsegenskaber
Ordreinfo
Fås stablet eller bulk pakket med to indvendige poser med 75 vinduesviskere. Basisvægt: 121 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 121
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Konstruktion Strikket
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Renrum
Emballagemængde 150 Servietter/Pk.