Beskrivelse
- 100% syntetisk fiber (gennemtrængende filamentstrikket polyester)
- Opløsningsmiddelsikker Bag-Within-A-Bag™ amid- og silikonefri renrumsemballage
- Lave mængder af partikler og ekstraherbare
- God sugeevne, aftørringseffektivitet og slidstærk
- Sporbarhed fra parti til parti
- Tillader streng aftørring med minimal frigivelse af fibre og partikler
- Til brug med flad‘ stofholder’ mopper som FILMOP
- Til spild, generel aftørring og vedligeholdelse af arbejdsflader
- Rengøring af gulve og vægge
- Fremragende til flere applikationer
- Kan bruges med DIW og IPA til rengøring af kritiske overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 60 cm |
| Bredde (metrisk) | 25 cm |
| Dimensioner (L x B) | 60 x 25 cm |
| Emballagemængde | 2 poser x 75 servietter, 4 poser/Cs. |