Få mere at vide
Texwipe™ AlphaLite™ II Renrums gulvservietter
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
600 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Description
- Stor størrelse for forbedret påføring på gulvoverflader
- Størrelsen er kompatibel med de fleste moppesystemer
- Forbedret forureningskontrol
- Velegnet til brug i klasse 100, ISO 5 og klasse 1000, ISO 6 miljøer
Spécification
Spécification
| Dimensioner (L x B) | 600 x 250 mm |
| Til brug med (applikation) | Gulvrengøring og til påføring af rengøringsmidler og desinfektionsmidler på gulve |
| Emballagemængde | 10 servietter/pose, 34 poser/Cs. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu